Learn More
Euro Protection™ Tablier anti-huile
Click to view available options
:
Longueur : 120 cm ; Hauteur : 9 cm
Description
Informations sur la commande
Hauteur métrique
Spécification
Spécification
| Type | Tablier anti-huile |
| Matériau | PVC, PUR |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur | 0,44 mm |
| Longueur (métrique) | 120 cm |
| Largeur (métrique) | 90 cm |