Learn More
asecos™ Absorbants pour huiles boudin
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,2 m
3 m
Conditionnement:
15 pièces
6 pièces
Description
- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
- Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
- Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Heavy-duty Cloth |
| Type | Oil Sorbent Sock |
| Longueur (impériale) | 3.94 ft. |
| Longueur (métrique) | 1,2 m |
| Largeur (impériale) | 2.95 in. |
| Largeur (métrique) | 75.00 mm |
| Poids (impériale) | 11.02 lb. |
| Poids (métrique) | 5 kg |