Learn More
Sartorius™ Poids foliaire à ligne d’épreuve OIML de classe E2 avec certificat DAkkS
Code produit. 11333344 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Densité:
2 650 kg/m3
8 600 kg/m3
Matériau:
Aluminium
Argent nickel
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11333344
Marque: Sartorius™ YCW0121AC02
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en aluminium ou argent nickel non magnétisable. Le poids foliaire Sartorius™ OIML de classe E2 avec certificat DAkkS résiste parfaitement à la corrosion.
  • Les poids milligrammes sont fournis sous forme de poids foliaires
  • Avec des valeurs de masse nominale allant de 1 mg à 5 mg, ils sont fabriqués en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3
  • Les poids avec des valeurs de masse nominale allant de 10 mg à 500 mg sont fabriqués en aluminium avec une densité de 8 600 kg/m3
  • Tolérances conformes à OIML R111-1
  • Certifié DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poids à ligne d’épreuve
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage DAkkS
Classification OIML Classe E2
Matériau Aluminium
Densité 2 650 kg/m3
Poids 1 mg