Learn More
Sartorius™ Poids foliaire à ligne d’épreuve OIML de classe E2 sans certificat
Code produit. 11343334 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Densité:
2 650 kg/m3
8 600 kg/m3
Matériau:
Aluminium
Argent nickel
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11343334
missing translation for 'mfr': Sartorius™ YCW0121AC00
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Fabriqué en aluminium ou argent nickel non magnétisable. Le poids foliaire Sartorius™ OIML de classe E2 sans certificat résiste parfaitement à la corrosion.
  • Les poids milligrammes sont fournis sous forme de poids foliaires
  • Avec des valeurs de masse nominale allant de 1 mg à 5 mg, ils sont fabriqués en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3
  • Les poids avec des valeurs de masse nominale allant de 10 mg à 500 mg sont fabriqués en aluminium avec une densité de 8 600 kg/m3
  • Tolérances conformes à OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type de produit Poids à ligne d’épreuve
Classification OIML Classe E2
Matériau Aluminium
Densité 2 650 kg/m3
Poids 1 mg
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.