Learn More
Sartorius™ Kit de poids à ligne d’épreuve OIML de classe F1 sans certificat
Code produit. 11363354 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
1 g à 100 g
1 g à 1 kg
1 g à 5 kg
1 mg à 500 mg
Matériau:
Acier inox spécial
Aluminium (1 à 5 mg), argent nickel (10 à 500 mg)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11363354
Marque: Sartorius™ YCS01253AC00
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inclut les mêmes caractéristiques et propriétés que les poids individuels de cette série, ainsi que les erreurs maximales autorisées correspondantes. Le kit de poids à ligne d’épreuve Sartorius™ OIML de classe F1 sans certificat est fourni avec des gants, des pinces et des brosses dans un boîtier en plastique de haute qualité
Valeurs de 1 à 5 mg :
Poids foliaires en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3
Valeurs de 10à 500 mg :
Construction en argent nickel avec une densité de 8 600 kg/m3
Valeurs de 1 g et plus :
Poids à gorge de préhension de construction spéciale polie en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
  • Fortement résistant à la corrosion
  • Non magnétisable
  • Tolérances conformes à OIML R111-1
  • Comprend un boîtier de transport en plastique robuste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de poids à ligne d’épreuve
Classification OIML Classe F1
Matériau Aluminium (1 à 5 mg), argent nickel (10 à 500 mg)
Poids 1 mg à 500 mg