Learn More
Sartorius™ Poids en fils à ligne de référence OIML de classe F1 avec certificat DAkkS
Code produit. 15346055 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15346055
Marque: Sartorius™ YCW013102
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en acier inox spécialisé. Le poids en fil Sartorius™ OIML de classe F1 avec certificat DAkkS est non magnétisable avec une densité de 7 950 kg/m3.
  • Construction spéciale polie en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
  • Fortement résistant à la corrosion
  • Non magnétisable
  • Tolérances conformes à OIML R111-1
  • Certifié DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poids de ligne de référence en milligrammes
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage DAkkS
Classification OIML Classe F1
Matériau Aluminium
Densité 7 950 kg/m3
Poids 1 mg