Learn More
Sartorius™ Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve OIML de classe M1 avec certificat DAkkS
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Non magnétisable
- Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
- Construction en acier inox avec une densité de 7 850 kg/m3
- Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
- Certifié DAkkS
Spécification
Spécification
| Type de produit | Poids à ligne d’épreuve |
| Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage DAkkS |
| Classification | OIML Classe M1 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Densité | 7 850 kg/m3 |
| Poids | 500 g |