Learn More
Sartorius™ Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve OIML de classe M1 sans certificat
Code produit. 11303424 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11303424
Marque: Sartorius™ YCW555AC00
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve Sartorius™ OIML de classe M1 sans certificat est fabriqué en acier inox et fourni dans un boîtier en plastique.
  • Non magnétisable
  • Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
  • Construction en acier inox avec une densité de 7 850 kg/m3
  • Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poids à ligne d’épreuve
Classification OIML Classe M1
Matériau Acier inoxydable
Densité 7 850 kg/m3
Poids 500 g