Learn More
Ohaus™ Kit de poids OIML E1, certificat NVLAP
Code produit. 16692262 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Poids:
1 kg à 1 mg
10 kg à 1 mg
100 g à 1 g
100 g à 1 mg
10 kg à 1 g
1 kg à 1 g
2 x 200 g à 1 g
2 x 200 g à 1 mg
2 x 2 kg à 1 g
2 x 2 kg à 1 mg
5 kg à 1 mg
500 g à 1 g
500 g à 1 mg
500 mg à 1 mg
50 g à 1 g
50 g à 1 mg
5 kg à 1 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16692262
Marque: Ohaus™ 30390908
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fourni avec un certificat accrédité NVLAP et ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances OIML E1
  • OIML classe E1 offre une grande précision avec des tolérances strictes et une incertitude garantie à 1/3 de la tolérance
  • La surface des poids est conforme ou supérieure à OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie
  • Les poids de masses allant de 1 gramme à 20 kilogrammes sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière
  • Le certificat d’étalonnage NVLAP est certifié ISO 17025 et reconnu par l’ILAC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat accrédité NVLAP
Matériau Alliage Troemner 8
Poids 10 kg à 1 g
Comprend Boîtier de protection
Quantité d’emballage 17/boîte