Learn More
Ohaus™ Kit de poids OIML F2, certificat NVLAP
Code produit. 16632222 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Poids:
1 kg à 1 mg
100 g à 1 g
100 g à 1 mg
1 kg à 1 g
2 x 200 g à 1 g
2 x 200 g à 1 mg
2 x 2 kg à 1 g
2 x 2 kg à 1 mg
5 kg à 1 mg
500 g à 1 g
500 g à 1 mg
500 mg à 1 mg
50 g à 1 g
50 g à 1 mg
5 kg à 1 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16632222
Marque: Ohaus™ 30390852
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fourni avec un certificat d’accréditation NVLAP et ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances OIML F2
  • Les poids de masses allant de 1 gramme à 1 kilogramme sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière
  • Le certificat d’étalonnage NVLAP est certifié ISO 17025 et reconnu par l’ILAC
  • La surface des poids égale ou dépasse les tolérances OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie qui permet de voir facilement les rayures et les matières étrangères sur le poids, pour une meilleure stabilité et longévité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat accrédité NVLAP
Matériau Acier inox, aluminium
Poids 500 mg à 1 mg
Comprend Boîtier de protection
Quantité d’emballage 12/boîte