Learn More
Olanzapine 1,0 mg/ml dans de l'acétonitrile, LoGiCal
Code produit 30461200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461200 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461200 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0329.0011
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Olanzapine
CAS 132539-06-1
Noms d’analytes ou de composants Olanzapine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H20 N4 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa
Formule InChI InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Type de solution Solution unique
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
Nom IUPAC 2-méthyl-4-(4-méthylpipérazin-1-yl)-10H-thiéno[2,3-b][1,5]benzodiazépine
Solvent or Matrix Acétonitrile
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 312.43
Quantité 1 mL
Poids de la formule 312,1409 g/mol