Learn More
Olanzapine, LoGiCal
Code produit 30461272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461272 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461272 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0329.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Olanzapine
CAS 132539-06-1
Noms d’analytes ou de composants Olanzapine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H20 N4 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa
Formule InChI InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
Nom IUPAC 2-méthyl-4-(4-méthylpipérazin-1-yl)-10H-thiéno[2,3-b][1,5]benzodiazépine
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 312.43
Quantité 10 mg
Poids de la formule 312,1409 g/mol