Learn More
Olanzapine, Mikromol™
Description
Olanzapine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Olanzapine |
| CAS | 132539-06-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Olanzapine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C17 H20 N4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24 |
| Nom IUPAC | 2-méthyl-4-(4-méthylpipérazin-1-yl)-10H-thiéno[2,3-b][1,5]benzodiazépine |
| Afficher plus |