Learn More
Thermo Scientific Chemicals Olaparib
Code produit. 17271212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 17271212
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 763113-22-0 | C24H23FN4O3, C24H23FN4O3 | 434.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 763113-22-0
Formule moléculaire C24H23FN4O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Olaparib
Quantité 1 g
Point de fusion 198,0°C
Poids de la formule 434,47
Clé InChI FDLYAMZZIXQODN-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(C=C(CC2=NNC(=O)C3=CC=CC=C23)C=C1)C(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C1CC1
Nom IUPAC 4-{[3-(4-cyclopropanecarbonylpiperazine-1-carbonyl)-4-fluorophenyl]methyl}-1,2-dihydrophthalazin-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 434.47
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Olaparib
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Olaparib