Learn More
Olaquindox 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310013 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310013 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15724000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Olaquindox
CAS 23696-28-8
Noms d’analytes ou de composants Olaquindox
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H13 N3 O4
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17)
SMILES Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
Nom IUPAC N-(2-hidroxietil)-3-metil-1,4-dióxidoquinoxalina-1,4-diio-2-carboxamida
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 263.25
Quantité 1 mL
Poids de la formule 263,0906 g/mol