Learn More
Acide oléique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10712101 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712101 5 g Flacon en verre -
10455375 25 g Flacon en verre 25g
11944961 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712101 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 270290050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    112.65€ / 5g
    Économisez 23.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 112-80-1 | C18H34O2 | 282.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-80-1
Formule moléculaire C18H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 282.47
Numéro MDL MFCD00064242
Clé InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonyme oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
CID PubChem 445639
ChEBI CHEBI:16196
Nom IUPAC acide (Z)-octadec-9-énoïque
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleic acid
Point de fusion 13.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 360.0°C
Point d’éclair 189°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Indice de réfraction 1.4585 to 1.4605
Quantité 5 g
Beilstein 02,463
Fieser 01,759
Merck Index 15,6921
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether,, fixed and volatile oils
Viscosité 39.1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 282.46
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Product Identifier
  • Oleic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.