Learn More
Acide oléique, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit 16605793 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 kg
Conditionnement:
25kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16605793 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16605793 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 27728H25KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Extra pur, conforme aux spécifications analytiques de Ph. Eur.
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 112-80-1
Point d’ébullition 360°C (1013 hPa)
Point d’éclair 113 °C
Conditionnement Tambour en poly
Formule moléculaire C18H34O2
Quantité 25 kg
Clé InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Solvants résiduels Complying
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Nom IUPAC Acide (9E)-octadéc-9-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 282.47
CID PubChem 445639
ChEBI CHEBI:16196
Pourcentage de pureté 65.0 to 88.0 %
Qualité Acides de la pharmacopée des réactifs
Forme physique Liquide