Learn More
Oleic acid, Honeywell™
Code produit 15617040 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15617040 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15617040 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 750961L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleic acid
CAS 112-80-1
Densité 0.89g/mL at 25°C
Point d’éclair <113°C (>235.4°F)
Formule moléculaire C18H34O2
Formule linéaire CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Numéro MDL MFCD00064242
Quantité 1 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1726542
Synonyme oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
Clé InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Nom IUPAC Acide (9E)-octadéc-9-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 282.47
CID PubChem 445639
ChEBI CHEBI:16196
Poids de la formule 282.46g/mol
Tension de vapeur 1 mmHg (176°C)