Learn More
Oleic acid, MedChemExpress
Code produit 16472569
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472569 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16472569 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1446
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Oleic acid (9-cis-Octadecenoic acid) is an abundant monounsaturated fatty acid. Oleic acid is a Na+/K+ ATPase activator.
Oleic acid (9-cis-Octadecenoic acid) is an abundant monounsaturated fatty acid. Oleic acid is a Na+/K+ ATPase activator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleic acid
CAS 112-80-1
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H34O2
Quantité 1 mg
Synonyme 9-cis-Octadecenoic acid 9Z-Octadecenoic acid
Informations sur la solubilité Ethanol : 100 mg/mL (354.03 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (221.27 mM)
SMILES CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 282.46
Poids de la formule 282.46
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death