Learn More
Acide oléique, pur, Technique, Fisher Chemical
Code produit 12636747 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12636747 25 L Récipient en plastique 25L
10578810 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12636747 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur O/0150/25
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 112-80-1
Formule moléculaire C18H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 282.47
Numéro MDL MFCD00064242
Clé InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonyme oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
CID PubChem 445639
ChEBI CHEBI:16196
Nom IUPAC (Z)-octadec-9-enoic acid
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Spécification
Point de fusion 13°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 360°C
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 25 L
Densité de vapeur 9.7
Viscosité 39.1 mPaS at 20°C
Poids de la formule 282.46g/mol
Tension de vapeur 1mmHg 176
Forme physique Liquide