Learn More
Acide oléique, sel de sodium, 65-90 % oléique C18, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10625862 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10625862 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10625862 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215080010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleic acid, sodium salt
Note relative au nom 65-90% oleic C18
CAS 143-19-1
Point de fusion 232°C to 235°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18H33NaO2
Formule linéaire CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2Na
Numéro MDL MFCD00004438
Quantité 1 g
Beilstein 02,I,198
Merck Index 15, 6921
Synonyme sodium oleic acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Clé InChI BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC sodium ; (Z)-octadéc-9-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 304.44
CID PubChem 23665730
ChEBI CHEBI:81860
Poids de la formule 304.44
Pourcentage de pureté 65-90% oleic C18
Forme physique Poudre