Learn More
Acide oléique, technique. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
5000 mL
Conditionnement:
1000mL
5000mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462638 1000 mL 1000mL
11472638 5000 mL 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16663.AU
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 112-80-1 | C18H34O2 | 282.47 g/mol
L’acide oléique est utilisé comme agent émulsifiant pour les crèmes et les lotions faciales, comme accélérateur dans l’industrie du caoutchouc, comme émollient, comme agent solubilisant dans les produits aérosols et comme flux de soudure dans les travaux en verre coloré pour joindre le plomb. Il est utilisé dans la préparation d’oléates et de lotions. Il agit comme intermédiaire pour le forage et la fracturation des fluides dans l’industrie pétrolière et gazière. Il trouve son application comme excipient dans les produits pharmaceutiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide oléique est utilisé comme agent émulsifiant pour les crèmes et les lotions faciales, comme accélérateur dans l’industrie du caoutchouc, comme émollient, comme agent solubilisant dans les produits aérosols et comme flux de soudure dans les travaux en verre coloré pour joindre le plomb. Il est utilisé dans la préparation d’oléates et de lotions. Il agit comme intermédiaire pour le forage et la fracturation des fluides dans l’industrie pétrolière et gazière. Il trouve son application comme excipient dans les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’éther, l’acétone, le chloroforme, le diméthylformamide et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Sensible à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et l’aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-80-1
Formule moléculaire C18H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 282.47
Numéro MDL MFCD00064242
Clé InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonyme oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
CID PubChem 445639
ChEBI CHEBI:16196
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleic Acid
Point de fusion 13°C à 14°C
Densité 0.887 g/mL
Point d’ébullition 286°C (100 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 90%
Indice de réfraction 1.461
Quantité 1000 mL
Beilstein 1726542
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,6828
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether,acetone,chloroform,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
Nom IUPAC Acide (9E)-octadéc-9-énoïque
Poids de la formule 282.47
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique