missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Oleuropein
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Description
- Oleuropein is the primary phenolic compound found in olives and olive oil, and it exhibits antioxidant, anti-inflammatory, and anti-cancer properties (Sun et al.)
- Decreases adipocyte differentiation and increases osteoblast differentiation in mesenchymal stem cells (Santiago-Mora et al.)
- Inhibits proliferation and induces apoptosis in MCF-7 human breast cancer cells (Han et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 32619-42-4 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule moléculaire | C25H32O13 |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu