Learn More
Thermo Scientific™ Amorce Oligo(dT)18
Code produit. p-4074361 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
60 μl
120 μl
Conditionnement:
60µL
Code produit. 10304690
Marque: Thermo Scientific™ SO131
Edge
L’amorce Oligo(dT)18 Thermo Scientific™ est un oligonucléotide synthétique simple brin 18-mer comprenant des extrémités 5’- et 3’-hydroxyles.
L’amorce Oligo(dT)18 Thermo Scientific™ est un oligonucléotide synthétique simple brin 18-mer comprenant des extrémités 5’- et 3’-hydroxyles.
L’amorce est fournie sous forme de solution aqueuse prête à l’emploi concentrée 20X, à utiliser dans la synthèse d’ADNc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Primer
Contenu et stockage Contient 30 µg d’amorce Oligo(dT)18 à 100 µM.
À stocker à -20°C.
Longueur de l’amorce 18-mer
Conditions d’expédition Dry Ice
Concentration 20X
Primer Oligo dT
Quantité 60 μl
À utiliser avec (application) Synthèse d’ADNc
Forme Liquide