Learn More
Huile d’olive, pure, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 0°C |
| Couleur | Jaune |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 2.5 L |
| Forme physique | Viscous liquid Liquid |