Learn More
Ester isopropylique d'olopatadine, Mikromol™
Description
ester isopropylique d'olopatadine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Olopatadine Isopropyl Ester |
| CAS | 1206456-44-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Olopatadine Isopropyl Ester |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C24 H29 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Olopatadine Isopropyl Ester, (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid 1-methylethyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H29NO3/c1-17(2)28-24(26)15-18-11-12-23-22(14-18)21(10-7-13-25(3)4)20-9-6-5-8-19(20)16-27-23/h5-6,8-12,14,17H,7,13,15-16H2,1-4H3/b21-10- |
| SMILES | CC(C)OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3\C(=C\CCN(C)C)\c2c1 |
| Nom IUPAC | 2-[(11Z)-11-[3-(dimetilamino)propilideno]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-il]acetato de propan-2-ilo |
| Afficher plus |