Learn More
Objectif Olympus 20X, super-apochromatique, avec correction pour lamelles
Code produit. 15359641
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15359641
Marque: Invitrogen AMEP4734
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Objectif Olympus 20X, super-apochromatique, avec correction pour lamelles
Cet objectif super-apochromatique offre une correction apochromatique exceptionnelle des plages UV à IR. Parfocal pour l’imagerie visible et IR, il est conçu pour les applications de recherche les plus exigeantes. Il s’agit d’un objectif avec correction pour lamelles qui est optimisé pour l’imagerie via 1,5 lamelle. Tous les objectifs d’Olympus sont compatibles avec les systèmes d’imagerie cellulaire EVOS™ et offrent des performances optiques exceptionnelles, de la lumière visible à la lumière proche de l’infrarouge. Le vaste choix d’objectifs EVOS™ et Olympus répond aux besoins sur l’ensemble des agrandissements et des spécifications optiques.
Caractéristiques supplémentaires de cet objectif Olympus :
  • Grossissement : 20X
  • Ouverture numérique : 0,75
  • Distance de travail : 0,65 mm
    Qualité de l’image
    Les objectifs du microscope peuvent être les composants les plus importants d’un microscope optique, car ils sont responsables de la formation d’images primaires. La qualité de l’image est cruciale pour la réussite expérimentale et les exigences de publication. Les objectifs Olympus sont largement reconnus pour leur qualité et leurs performances dans le spectre visible jusqu’à la lumière proche de l’infrarouge. La vaste sélection d’objectifs EVOS™ et Olympus signifie que vous disposez d’une gamme d’options pour vos besoins en imagerie.
    Classes d’objectifs
    Les objectifs achromatiques sont parfaits pour les applications générales, avec une correction standard de la couleur et de la mise au point.
    Les objectifs à la fluorine offrent une excellente résolution et sont composés d’ouvertures numériques supérieures aux objectifs achromatiques, ce qui donne un signal de fluorescence plus lumineux et une imagerie à contraste plus élevé. La qualité optique supérieure réduit considérablement les aberrations optiques. Les corrections de la couleur et de la mise au point sont à des niveaux supérieurs à ceux des objectifs achromatiques. Les objectifs à la fluorine sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes de fluorescence et à lumière transmise, où le contraste supérieur les rend parfaitement adaptés à l’imagerie couleur.
    Les objectifs apochromatiques sont fabriqués selon des niveaux optimaux de résolution, de luminosité de la fluorescence et de contraste. Les aberrations chromatiques sont quasiment éliminées. Ils sont recommandés pour les applications les plus exigeantes, en particulier pour les grossissements de 60 x et plus. Les objectifs apochromatiques constituent le meilleur choix pour capturer des images couleur en lumière blanche.
    Contraste de fond clair et objectifs pour contraste de phase
    Le fond clair est la forme la plus élémentaire de microscopie à lumière transmise. Il est réalisé par absorption de la lumière par l’échantillon. Une zone de densité supérieure dans un échantillon absorbe plus de lumière, augmentant ainsi le contraste dans ces zones. Les objectifs pour contraste de phase sont très utiles pour les échantillons translucides et difficiles à voir. Cette méthode de contraste est réalisée en convertissant les décalages de phase, causés par la lumière traversant un échantillon translucide, en changements de luminosité (soit le contraste).
    Longue distance de travail et objectifs avec correction pour lamelles
    Les objectifs à longue distance de travail (LWD) sont optimisés en cas d’utilisation dans des récipients dont l’épaisseur de paroi nominale est de 0,9-1,5 mm. Cela comprend les récipients couramment utilisés dans la culture cellulaire et les essais à base cellulaire, comme les lames, les boîtes et les flacons de culture cellulaire, les plaques de puits de microtitration, etc. Les objectifs avec correction pour lamelles sont optimisés en cas d’utilisation avec 1,5 lamelle (épaisseur d’environ 0,17 mm). Ces objectifs ont un taux de grossissement/NA supérieur et offrent une résolution plus élevée par rapport aux objectifs à longue distance de travail.
    Pour plus de choix, consultez le guide de sélection des objectifs EVOS™ et Olympus
    Découvrez toute la gamme de systèmes d’imagerie et d’accessoires EVOS™
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type Lentille de focalisation
    Description Objectif Lentille, 20X, Super Apochromat, correction de la lamelle, 0,75 ouverture numérique, distance de travail de 0,65 mm, cet objectif Super Apochromat offre une correction Apo exceptionnelle des rayons UV à IR, parfocales pour l’imagerie visible et IR
    À utiliser avec (équipement) Système d’imagerie automatique EVOS™ FL, système d’imagerie couleur EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie de base EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ XL
    Quantité 1/boîte