Learn More
EVOS™ Olympus™ 40X Oil Objective, fluorite, coverslip-corrected
Code produit. 15379641
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15379641
Marque: EVOS™ AMEP4735
Pour la fluorescence et les applications à lumière transmise exigeantes
  • Peut être utilisé pour visualiser des images avec un autre grossissement
  • Objectif avec correction pour lamelles, optimisé pour l’imagerie à travers des lamelles n° 1,5
  • Offre des performances optiques depuis la lumière visible jusqu’à la lumière infrarouge
  • Répond aux besoins de plusieurs grossissements et caractéristiques optiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lentille de focalisation
Gamme de produits Olympus
À utiliser avec (équipement) Système d’imagerie EVOS™ FL Auto, système d’imagerie EVOS™ FL Color, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ XL Core, système d’imagerie EVOS™ XL
Comprend Récipients, lames, boîtes de culture cellulaire, flacons, plaques à puits de microtitration
Distance de mise au point 0,2 mm
Type de lentille Fluorite
Grossissement 40X
Ouverture numérique 1,30
Quantité 1 de chaque