Learn More
EVOS™ Lentille de focalisation à longue distance de travail apochromatique Olympus
Code produit. 15681882
Click to view available options
:
Grossissement : 2X ; ouverture numérique : 0,08 ; Distance d’utilisation : 6,22 mm
Code produit. 15681882
Marque: EVOS™ AMEP4751
Pour les applications exigeantes, en particulier la capture d’images couleur dans la lumière blanche
  • Avec objectif à longue distance de travail, optimisé pour l’imagerie des lames, des boîtes et des flacons de culture cellulaire et des plaques de microtitration
  • Compatible avec les systèmes d’imagerie cellulaire EVOS™
  • Offre des performances optiques depuis la lumière visible jusqu’à la lumière infrarouge
  • Répond aux besoins de plusieurs grossissements et caractéristiques optiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lentille de focalisation à longue distance de travail apochromatique Olympus
À utiliser avec (équipement) Système d’imagerie de base EVOS™ XL, système d’imagerie couleur EVOS FL, système d’imagerie automatique EVOS FL, système d’imagerie EVOS XL, système d’imagerie EVOS FL
Distance de mise au point 6,22mm
Grossissement 2X
Ouverture numérique 0,08