Learn More
Ansell Gants d’examen non poudrés jetables Nitritex™ Omega Pro-tech™
Code produit 12990835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
2XL
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12990835 XS 100 pièces
12970835 M 100 pièces
12980835 L 100 pièces
15294537 2XL 100 pièces
12960835 S 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12990835 Fournisseur Ansell Code fournisseur OPT2101XS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.75€
    25.47€ / 100 pièces
    Économisez 4.28€
    14% de réduction
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Protégez-vous des coupures et des accrocs en portant les gants d’examen non poudrés et jetables Nitritex™ Omega Pro-tech™. Les gants violets sont jetables, non stériles, sans latex, sans poudre et sont disponibles en différentes tailles.
  • Violet
  • Manchette à bord roulé
  • Non stérile
  • Le nitrile ne contient aucune protéine
  • Plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conformes aux exigences de la norme européenne relative aux gants médicaux EN 455 (parties 1, 2 et 3), des normes relatives aux gants EN 420:2003 et EN 374 (parties 1, 2 et 3:2003), des normes ISO 9001:2008 et 13485:2003, des certifications de l’annexe V de la directive 93/42/CEE et de l’article 11b de la directive 89/686/CEE, dispositif médical de classe I, conformément à la directive MDD 93/42/CEE, et équipement de protection individuelle de conception complexe de catégorie 3, conformément à la directive EPI 89/686/CEE, CE 0120
Classification EPI catégorie III
Couleur Violet
Jetable Oui
Finition externe Bout des doigts texturé
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Type de doigt Texturés
Type de manchette de gant Ourlé
Inspecté pour une utilisation médicale Oui
Quantité 100/paquet
Résistant à Coupures et accrocs, large gamme de produits chimiques
Séries OPT
Longueur (métrique) 250 mm