Learn More
Impureté H de l'oméprazole EP, Mikromol™
Code produit 30052306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052306 25 mg 25mg
17903856 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052306 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0095.150025
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté H de l'oméprazole EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
CAS 863029-89-4
Noms d’analytes ou de composants 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C16 H16 Cl N3 O2 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Omeprazole Imp. H (EP), Omeprazole Impurity H
Formule InChI InChI=1S/C16H16ClN3O2S/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-23(21)16-19-12-5-4-11(22-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(Cl)c3C
Nom IUPAC 2-[(4-chloro-3,5-diméthylpyridine-2-yl)méthylsulfinyl]-5-méthoxy-1H-benzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 349.84
Quantité 25 mg
Poids de la formule 349,0652 g/mol