Learn More
Oméprazole, Mikromol™
Code produit 17950736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17950736 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17950736 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0095.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Oméprazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Omeprazole
CAS 73590-58-6
Noms d’analytes ou de composants Omeprazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H19 N3 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (9CI), 2-[[(3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Acidex, Antra, Antra MUPS, Audazol, Aulcer, Belmazol, Ceprandal, Desec, Dizprazol, Dudencer, Elgam, Emeproton, Epirazole, Gastrimut, GastroGard, Gastroloc, Gastrozole, Gibancer, H 168/68, Indurgan, Inhibitron, Inhipump, Logastric, Lomac, Losec, Mepral, Miol, Miracid, Mopral, OMEP, OMP, OMZ, Ocid, Omapren, Omebeta 20, Omed, Omedar, Omepradex, Omepral, Omeprazen, Omeprazole, Omeprazon, Omepril, Omezol, Omezzol, Omid, Omisec, Omizac, Ompanyt, Oprax, Opraz, Ozoken, Parizac, Pepticum, Peptilcer, Prazidec, Prilosec, Prysma, Ramezol, Roweprazol, Sanamidol, Secrepina, Ulceral, Ulcesep, Ulcometion, Ulcozol, Ulsen, Ultop, Ulzone, Zefxon, Zimor, Zoltum, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP), Chlorphenamine Imp. C (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound C, Chlorpheniramine USP RC C, (+/-)-Omeprazole
Formule InChI InChI=1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Nom IUPAC 5-méthoxy-2-[(4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine-2-yl)méthylsulfinyl]-1H-benzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 345.42
Quantité 250 mg
Poids de la formule 345,1147 g/mol