Learn More
Oméprazole sodique, Mikromol™
Code produit 17983176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983176 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17983176 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3011.00
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Oméprazole sodique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Omeprazole Sodium
CAS 95510-70-6
Noms d’analytes ou de composants Omeprazole Sodium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H18 N3 O3 S . Na . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Omeprazole sodium, Sodium 5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1;
SMILES O.[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Nom IUPAC sodio;5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfinil]bencimidazol-1-uro;hidrato
Poids moléculaire (g/mol) 385.41
Quantité 250 mg
Poids de la formule 385,1072 g/mol