Learn More
Electrothermal™ Station Omni-Reaction, OS1025
Code produit. 11856732
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Température ambiante jusqu’à 220°C, -30°C à +220°C avec cartouches sélectionnées
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11856732
Marque: Electrothermal™ 3663001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez jusqu’à10 réactions simultanément. Les stations de Omni-Reaction Electrothermal ™ ont un volume de travail de 1 à 250 ml maximum lors de l’utilisation de la même température contrôlée et du même taux d’agitation.
  • Conception modulaire interchangeable
  • Plus grande stabilité d’agitation et vitesses d’agitation de 100 à 800 tr/min
  • Menus simples et interface du pavé tactile pour contrôler les performances du système
  • Toutes les cartouches de chauffage sont équipées “de chauffe-blocs” qui supportent des températures jusqu’à 220°C.
  • Haut niveau de stabilité (± 1,5°C) à travers la cartouche de chauffage elle-même
  • Sonde de température externe permettant d’augmenter la précision de la température à 0,5°C
  • Un boîtier extérieur pour conserver la fonctionnalité de sécurité “cool à toucher” que tant de nos clients apprécient
  • Les cartouches sélectionnées peuvent également être utilisées avec un bouchon de refroidissement pour étendre la plage de températures de -30°C à 220°C
Spécification
Capacité Tubes de 10 x 25 ml
No. of Places 10 positions
Plage de températures (métrique) Température ambiante jusqu’à 220°C, -30°C à +220°C avec cartouches sélectionnées
Type Accessoire, station de réaction
Affichage Numérique
Vitesse 100 à 800 tr/min
Précision de la température ±0,5°C avec sonde de température externe
Stabilité de la température ±1,5°C
Dimensions (L x l x H) 235 x 330 x 300 mm
Poids à l’expédition (métrique) 10 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 500 W
Puissance 500 w
Fréquence 50/60 Hz