Learn More
B Braun™ Seringue jetable en trois parties avec Luer-Lock centré Omnifix™ Solo
Product Code. p-8000967
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
50 mL
Unit Size:
1 pièce
100 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10179411
Brand: B Braun™ 4617100V
Edge
This item is not returnable. View return policy
Action homogène du piston et bouchon à double joint. Les seringues 3 pièces B. Braun™ Omnifix™ Solo sont conçues pour assurer des performances constantes.
  • Haute visibilité ; corps transparent avec graduations permanentes en gras
  • Bloquez la butée arrière pour éviter tout retrait accidentel du piston
  • Le bouchon à double étanchéité empêche les fuites de médicaments
  • Crochets larges et stables
  • Composants sans DEHP, PVC ou autres latex d’hévéa
  • Jetable
  • Le piston avec double anneau d’étanchéité assure une aspiration et une injection lentes
Specifications
Certifications/Conformité EN ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993
Matériau Caoutchouc polyisoprène (pointe), Polypropylène (cylindre), Polypropylène (piston)
Couleur Naturel
Description Graduation noire à haut contraste
À utiliser avec (application) Pour une aspiration et injection lentes
Sans latex Oui
Type de produit Seringue en 3 parties Luer-Lock centrée
Jetable Oui
Graduations 0,5 ml
Quantité 100/boîte
Volume (métrique) 10 ml
Type de connexion Luer-Lock centré
Graduated Oui