Learn More
Greiner Bio-One Tubes en polypropylène OncoQuick™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Durée de la demande : environ 45 minutes
- Récupération reproductible : > 70 %
- Déplétion des cellules sanguines jusqu’à 6 unités de log
- Pas de blocage des molécules marqueurs
- Volume : 50 ml
- Pré-rempli avec un milieu de séparation pour l’épithélium
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Enrichissement rapide et efficace des cellules tumorales circulantes disséminées à partir de sang périphérique humain. |
| Comprend | Pré-rempli avec milieu de séparation |
| Stérilité | Fabrication aseptique |
| Type de produit | Tube à centrifuger pré-rempli |