Learn More
Chlorhydrate d'ondansétron dihydraté, Mikromol™
Code produit 18010900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18010900 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18010900 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0252.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate d'ondansétron dihydraté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
CAS 103639-04-9
Noms d’analytes ou de composants Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H19 N3 O . Cl H . 2 H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ondansetron Hydrochloride Dihydrate, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one monohydrochloride dihydrate, Ondansetron hydrochloride dihydrate, Zofran, Zophren, GR 38032F, Ondansetron hydrochloride (GR 38032F), Ondansetron related
Formule InChI InChI=1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
Nom IUPAC 9-méthyl-3-[(2-méthylimidazol-1-yl)méthyl]-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one ; dihydraté ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 365.85
Quantité 250 mg
Poids de la formule 365,1506 g/mol