Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon Oxoid™ ONE pour Salmonella
Code produit. 15832347
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
500g
5kg
Code produit. 15832347
Marque: Thermo Scientific™ CM1091T
Le bouillon Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE pour Salmonella est un bouillon d’enrichissement sélectif pour détecter les espèces de Salmonella dans des échantillons alimentaires.
Enrichissez et récupérez Salmonella spp. à partir d’échantillons alimentaires en une seule étape grâce à la base Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Broth-Salmonella, une fois préparée avec le supplément sélectif Thermo Scientific Oxoid ONE Broth-Salmonella (SR0242).
La base de bouillon ONE pour Salmonella est un milieu hautement nutritif et sélectif qui permet le rétablissement des espèces de Salmonella dans les 16 à 20 heures. La base de bouillon ONE pour Salmonella ne nécessite qu’une seule étape du milieu d’enrichissement. Lorsqu’elle est suivie d’une inoculation sur la gélose Salmonella Thermo Scientific™ Brilliance™ et le test au latex Thermo Scientific Oxoid Salmonella, elle forme la méthode Oxoid™ Salmonella Precis™ qui réduit le temps nécessaire aux méthodes de culture conventionnelles. La méthode Oxoid Salmonella Precis est validée par l’AFNOR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 10°C à 30°C
Description Base de bouillon ONE pour Salmonella
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 5 kg
Espèces Salmonella