Learn More
Hamilton™ Ensembles de tubulure assemblés à une embase
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
8 G
10 G
11 G
12 G
13 G
14 G
16 G
17 G
19 G
20 G
26 G
30 G
Longueur (métrique):
304,8 mm
Personnalisé
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Raccord fabriqué à partir de CTFE
- Tubulure fabriquée à partir du PTFE
- Pour Luers femelles
- Différentes jauges et longueurs sont disponibles
Spécification
Spécification
| Type | Tubes |
| Matériau | PTFE |
| Longueur (métrique) | 304,8 mm |
| Calibre d’aiguille | 10 G |