Learn More
Hamilton™ Ensembles de tubulure assemblés à une embase
Code produit. 10394703
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
8 G
10 G
11 G
12 G
13 G
14 G
16 G
17 G
19 G
20 G
26 G
30 G
Longueur (métrique):
304,8 mm
Personnalisé
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10394703
Marque: Hamilton™ 90611
Fournit une grande variété de solutions de connexion au laboratoire.
  • Raccord fabriqué à partir de CTFE
  • Tubulure fabriquée à partir du PTFE
  • Pour Luers femelles
  • Différentes jauges et longueurs sont disponibles
Spécification
Type Tubes
Matériau PTFE
Longueur (métrique) 304,8 mm
Calibre d’aiguille 11 G