Learn More
Memmert™ Bains d’huile ONE™
Code produit. p-8002410 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10705973
Marque: Memmert™ ONE10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protège le laboratoire et les échantillons, même à des températures élevées. Les bains d’huile ONE™ Memmert™ offrent diverses protections thermiques grâce à l’acier inoxydable résistant à la corrosion et à des composants électroniques précis.
Une gamme de racks de tubes à essai, paniers et autres accessoires est disponible. Veuillez contacter le service client.
  • Contrôleur à microprocesseur PID compatible Fuzzy
  • Affichage numérique
  • 2 x capteurs PT100
  • Dispositif d’étalonnage sur le contrôleur
  • Alarme sonore et visuelle
  • Protection contre la surchauffe
Spécification
Type de contrôleur Contrôleur à microprocesseur PID à logique floue
Capacité (métrique) 10 L
Certifications/Conformité CE, VDE, GS
Affichage Digital LED
À utiliser avec (application) Pour l'exploitation minière, les aliments et les boissons, le contrôle de la température
Matériau Acier inoxydable
Modèle ONE 10
Température (métrique) maximale 200°C
Résolution de la température ±0,1°C
Longueur (métrique) 578 mm
Longueur (métrique) intérieure 350 mm
Largeur (métrique) 356 mm
Largeur (métrique) intérieure 210 mm
Hauteur (métrique) 238 mm
Hauteur (métrique) intérieure 140 mm
Profondeur (métrique) intérieure 350 mm
Poids à l’expédition (métrique) 17 kg
Poids (métrique) 13 kg
Tension 230 V
Puissance 1,2 W
Fréquence 50/60 Hz