Learn More
HUBER Couvercle de bain en une partie
Code produit. 11597344
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
106 A
108 A
112 A
118 A
212 B, 215 B, K12, K15
220 B, 225 B, K20, K25
Bain 208 B
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11597344
Marque: HUBER 37533
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les bains de 112 A
Couvercle de bain, à utiliser avec les thermostats
Spécification
À utiliser avec (équipement) 106 A