missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford ONPG

Code produit. 30018614
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
1g
25g
50g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30018614

Marque: Melford N8100050.0

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Colorimetric and spectrophotometric substrate for detection of β-D-Galactosidase.

Colorimetric and spectrophotometric substrate for detection of β-D-Galactosidase.

Spécification

Quantité 50 g
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis