Learn More
Kolmi Hopen™ Masque médical anti-reflets Op-Air™ One
Code produit 17750189 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Masque médical anti-reflets Op-Air One ; Certifications/conformité (Europe) : (UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001 ; Couleur : Bleu ; Jetable : Oui ; Type de fixation : Attaches ; Matériau : Polypropylène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17750189 Masque médical anti-reflets Op-Air One ; Certifications/conformité (Europe) : (UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001 ; Couleur : Bleu ; Jetable : Oui ; Type de fixation : Attaches ; Matériau : Polypropylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17750189 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur M24101N30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.06€
    7.80€ / 50 pièces
    Économisez 0.26€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Préparez-vous pour de longues heures grâce à ce masque médical anti-reflets avec une bande anti-reflets.
  • Milieu de filtration élevé (polypropylène)
  • Couches (intérieures à extérieures) : cellulose humide, polypropylène soufflé par fusion, polypropylène filé-lié
  • Attaches et bords du masque souples et non tissés
  • Le pliage anatomique limite l’exposition au visage
  • Barre de nez et bande anti-reflets intégrées pour limiter les phénomènes d’éblouissement en salle d’opération
  • Filtre sans fibre de verre
  • Produit dans une salle blanche ISO 8 (contrôle des particules et microbiologique)
Spécification
Couleur Bleu
Fastening Type Attaches
Matériau Polypropylène
Modèle Plissée
Certifications / conformité (Europe) (UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, EN ISO 9001
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Médical
Quantité d’emballage 50 Paquets