Description
- Demi-masque filtrant, classe d’efficacité FFP2 NR D, développé pour protéger contre les aérosols et les particules solides et liquides
- Certifié Type IIR, il protège l’environnement contre les gouttelettes émises par l’utilisateur et protège contre les éventuelles éclaboussures de liquides organiques
- Fixations à la tête tricotées soudées par ultrasons pour un confort optimal
- S’adapte parfaitement au visage pour limiter les fuites à l’intérieur grâce à sa forme et à ses matériaux doux
- Hypoallergénique et testé sous contrôle dermatologique
- Emballé dans des sachets en PE individuels
- Fabriqué en France
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 149 : 2001 + A1 : 2009, DM classe I, EN 14683 : 2019 + AC : 2019 |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions | L |
| Modèle | Sachet |
| Strap Attachment Type | Bandeau |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?