Learn More
Kolmi™ Masques Op Air Pro Oxygen FFP3 NR D Mass Balance
GREENER_CHOICE
Code produit 17724799 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17724799 L 50 pièces
17714799 M 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17724799 Fournisseur Kolmi™ Code fournisseur M53114SWHMB
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les masques FFP3 Op Air Pro Oxygen sont faciles à mettre en place et offre une grande respirabilité grâce à des matières premières de haute qualité. Fabriqué avec l’approche Mass Balance à partir de matériaux recyclés.
  • Demi-masque filtrant, classe d’efficacité FFP3 NR D, développé pour protéger contre les aérosols et les particules solides et liquides
  • Certifié Type IIR, il protège l’environnement contre les gouttelettes émises par l’utilisateur et protège contre les éventuelles éclaboussures de liquides organiques
  • Fixations à la tête tricotées soudées par ultrasons pour un confort optimal
  • S’adapte parfaitement au visage pour limiter les fuites à l’intérieur grâce à sa forme et à ses matériaux doux
  • Hypoallergénique et testé sous contrôle dermatologique
  • Emballé dans des sachets en PE individuels
  • Fabriqué en France
Spécification
Certifications/Conformité EN 149 : 2001 + A1 : 2009, DM classe I, EN 14683 : 2019 + AC : 2019
Couleur Blanc
Dimensions L
À utiliser avec (application) Secteur
Modèle Sachet