Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs plein air
Code produit. p-6714012 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU, UK, CN
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15514070
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Tapis en caoutchouc bosselé ; 6 bandes de fixation de tube
Parfaits pour les travaux de culture cellulaire et conçus pour être utilisés dans une grande variété de conditions environnementales.
  • Conception à profil bas : occupe moins d’espace et s’intègre facilement dans la plupart des hottes filtrantes et incubateurs. Base en plastique offrant une bonne durabilité
  • Contrôle par microprocesseur : le contrôle par microprocesseur offre un réglage électronique de l’angle d’inclinaison qui permet à l’utilisateur de régler facilement l’angle de basculement de 1 à 15° en cours de fonctionnement. Le contrôle précis de la vitesse permet d’obtenir un mouvement de basculement régulier de faible vitesse pouvant descendre à 1 tr/min.
  • Mémoire : l’écran affiche les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension. 
  • Poursuivez l’exécution à la dernière vitesse définie et avec le temps restant lorsque la puissance est rétablie.
  • Affichage LED : commandes tactiles avec affichage LED facile à lire pour la vitesse, l’angle d’inclinaison et temps. Fournit des résultats précis et reproductibles et est facilement visible sur les paillasses de laboratoire. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé par l’utilisateur, arrêtera l’unité une fois le temps écoulé. L’écran affichera les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
  • Applications : coloration et décoloration des gels, procédures d’hybridation, hématologie et technique de transfert
Certifications
CE
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle d’oscillation 1 à 15° (réglable par incréments de 1°)
Capacité de charge (métrique) 4,5 kg
Vitesse de rotation 1 à 50 tr/min
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Certifications/Conformité CE
Type de bouchon Prise EU, UK, CN
Matériau Plateforme en aluminium
Dimensions (L x l x H) 415 x 293 x 142 mm
Affichage LED
Comprend Tapis en caoutchouc bosselé ; 6 bandes de fixation de tube
Plage de durée 1 s à 9 999 min
Garantie et services 2 ans