Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en mousse à cellules ouvertes
Code produit. 17825510 Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
71mm
71 mm
76 mm
127 mm
162 mm
Largeur (métrique) de la pointe:
3 mm
3,7mm
3,8 mm
4 mm
5 mm
13 mm
Conditionnement:
1 pièce
1000 pièces
20 pièces
Code produit. 17825510
Marque: Berkshire™ LTO70P.20
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Écouvillon à usage général pour le nettoyage de petites zones confinées
  • Mousse de polyuréthane recouvrant un noyau rigide
  • Mousse à cellules ouvertes de 100 ppi
  • Tête thermoformée
  • Faible quantité de particules, fibres, ions et substances extractibles, sans adhésifs contaminants
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne capacité d’absorption et excellente tenue des solvants
  • Blanchis et conditionnés en salle blanche
Spécification
Certifications/Conformité ISO classe 4
Diamètre (impériale) de la poignée 0,098 in
Longueur (impériale) 2,8 in
À utiliser avec (application) Designed for the highest level of contamination control in critical processing applications, applying lubricants and other liquids, removing excess materials
Type de produit Swab
Diamètre (métrique) de la poignée 2.5 mm
Longueur (métrique) 71 mm
Longueur (impériale) de la poignée 1.97 in.
Longueur (métrique) de la poignée 5 mm
Matériau Mousse en polyuréthane
Forme Pointed
Épaisseur (métrique) 3.8 mm
Longueur (impériale) de la pointe 0.78 in.
Longueur (métrique) de la pointe 2 mm
Largeur (métrique) de la pointe 3 mm
Largeur (impériale) de la pointe 1 in.