Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Transparent Polycarbonate Baths
BIOPHARMA
Code produit. 15410552
Click to view available options
Modèle:
C-BT19
C-BT27
C-BT5
C-BT9
Capacité (métrique):
14 à 19 L
20 à 27 l
3,5 à 5 l
6 à 9 l
Dimensions (L x l x H):
38 x 23 x 38 cm
38 x 32 x 38 cm
58 x 38 x 38 cm
58 x 38 x 43 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures:
15 x 15 x 15 cm (ouverture de bain-marie)
15 x 23 x 15 cm (ouverture de bain-marie)
35 x 30 x 15 cm (ouverture de bain-marie)
35 x 30 x 20 cm (ouverture de bain-marie)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15410552
Marque: Julabo™ 9011305
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Transparent Polycarbonate Baths are designed for internal applications in the circulator bath. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath and a variety of accessories are available.
Les bains à circulation chauffants ouverts de la nouvelle série CORIO™ sont équipés de cuves de bain transparentes de haute qualité.
  • Modèle pour les applications internes
  • Affichage lumineux, blanc et facile à lire
  • Très silencieux
Idéal pour la régulation de la température des échantillons, la préparation d’échantillons pour la sérologie et la chimie clinique, l’analyse, les tests de matériaux, etc.
Plage de températures de travail : 20°C à 100°C Stabilité de la température : ±0,03 °Capacité de chauffage : 2 kW Débit de la pompe : 6 L/min Dimensions P x l x H (cm) : 23 x 38 x 38 Volume de remplissage (L) : 3,5 à 5
Spécification
Description Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar
Capacité (métrique) 3,5 à 5 l
Débit 6 L/min.
Gamme de températures 20°C to 100°C (Working)
Type Heating Circulator with Open Bath
À utiliser avec (application) Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C
Capacité de chauffage 2 kW
Pression max. 0,1 bar
Modèle C-BT5
Stabilité de la température ±0,03°C
Dimensions (L x l x H) 38 x 23 x 38 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures 15 x 15 x 15 cm (ouverture de bain-marie)