Learn More
Thermo Scientific™ Bouchon à vis avec opercule
Code produit. 11571024 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
3,5 ml
7 ml
10 ml
14 ml
Conditionnement:
72 pièces
Code produit. 11571024
Marque: Thermo Scientific™ TS13215
Les bouchons à vis avec opercule Thermo Scientific™ assurent une étanchéité inerte et parfaite ainsi qu’un accès direct aux échantillons par perforation avec une aiguille de seringue.
Les bouchons à vis avec opercule Thermo Scientific™ assurent une étanchéité inerte et parfaite ainsi qu’un accès direct aux échantillons par perforation avec une aiguille de seringue.
  • S’adaptent sur les petits flacons de réaction Reacti-Vial™
  • Utilisés avec disques laminés en PTFE ou en caoutchouc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Adaptés aux flacons Reacti-Vial de 0,3 et 1,0 ml, aux flacons à vis avec septum de 3,5 ml
Volume (métrique) 3,5 ml
Type Vis avec opercule
Taille du bouchon 13 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons Reacti-Vial de 0,3 et 1 ml, flacons à bouchon à vis avec septum de 3,5 ml